6-Aminonicotinonitrile 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
6-Amino-3-pyridinecarbonitrile, 6-aminopyridine-3-carbonitrile, 2-Amino-5-cyanopyridine, 2-Aminopyridine-5-carbonitrile
357620050
357620250
ACRO357620050EA
2480
CZK
ACRO357620050
ACRO357620250
6-Aminonicotinonitrile 98%
6-Aminonicotinonitrile
Vzorec:
C₆H₅N₃ MW: 119,13 g/mol Bod varu: 240…250 °C (15 mmHg) Bod tání: 159…165 °C |
MDL Number:
MFCD00128902 CAS číslo: 4214-73-7 ADR: 6.1,III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 159 to 165 °C |
GC | ≥97.5 % |