Tisk…
3,5-Dimethylbenzyl bromide 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: α-Bromomesitylene, 1-(Bromomethyl)-3,5-dimethylbenzene
355560250 355560050
ACRO355560250EA 4710 CZK
ACRO355560250 ACRO355560050
3,5-Dimethylbenzyl bromide 98%
3,5-Dimethylbenzyl bromide
Vzorec: C₉H₁₁Br
MW: 199.09
Bod varu: 101…103 °C (8 mmHg)
Bod tání: 36…40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013539
CAS číslo: 27129-86-8
UN: 3261
ADR: 8 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 40 °C
GC ≥97.5 %