1-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
354180250
354180050
354181000
ACRO354180250EA
7360
CZK
ACRO354180250
ACRO354180050
ACRO354181000
1-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate 99%
1-Hexyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
Vzorec:
C₁₀H₁₉F₆N₂P Hustota: 1,3045 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03093296 CAS číslo: 304680-35-1 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to yellow to orange Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4170 to 1.4200 (20°C, 589 nm) |
NMR | ≥98.5 % |