Tisk…
1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
354170050 354170250 354171000
ACRO354170050EA 2740 CZK
ACRO354170050 ACRO354170250 ACRO354171000
1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate 98+%
1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate
Vzorec: C₈H₁₅F₆N₂P
Bod varu: >340 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,3727 g/cm³
Bod vzplanutí: ≥ 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03093295
CAS číslo: 174501-64-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
HPLC ≥98.0 %