1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Ethyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium chloride
354080050
354080250
354081000
ACRO354080050EA
975
CZK
ACRO354080050
ACRO354080250
ACRO354081000
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride 97%
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
Vzorec:
C₆H₁₁ClN₂ Bod tání: 77…79 °C Hustota: ~ 1,1 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 186 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00074843 CAS číslo: 65039-09-0 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to yellow to orange Adhering powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥96.0 % |