Tisk…
2-(4-Methoxyphenyl)ethanol 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
354050100 354050500
ACRO354050100EA 2700 CZK
ACRO354050100 ACRO354050500
2-(4-Methoxyphenyl)ethanol 96%
2-(4-Methoxyphenyl)ethanol
Vzorec: C₉H₁₂O₂
Bod tání: 28…30 °C
Bod vzplanutí: >112 °C
MDL Number: MFCD00002900
CAS číslo: 702-23-8
EINECS: 211-866-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light brown Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5360 to 1.5380 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %