Tisk…
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
351760010 351760050 351760250
ACRO351760010EA 1450 CZK
ACRO351760010 ACRO351760050 ACRO351760250
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid 98%
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzoic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Bod tání: 221…226 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016536
CAS číslo: 4919-37-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to light beige to light pink Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 221 to 226 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %