Tisk…
3,4,5-Trimethoxybenzylamine 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
351170050 351170250
ACRO351170050EA 2100 CZK
ACRO351170050 ACRO351170250
3,4,5-Trimethoxybenzylamine 96%
3,4,5-Trimethoxybenzylamine
Vzorec: C₁₀H₁₅NO₃
Bod varu: 106 °C (0,1 mmHg)
Hustota: 1,155 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
MDL Number: MFCD00017150
CAS číslo: 18638-99-8
EINECS: 242-468-0
UN: 2735
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5510 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %