Tisk…
2-(3-Bromophenyl)ethanol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
350560010 350560050 350560250
ACRO350560010EA 1660 CZK
ACRO350560010 ACRO350560050 ACRO350560250
2-(3-Bromophenyl)ethanol 97%
2-(3-Bromophenyl)ethanol
Vzorec: C₈H₉BrO
MW: 201.06
Bod varu: 107…110 °C (1 mmHg)
Hustota: 1.478 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191857
CAS číslo: 28229-69-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5730 to 1.5750 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %