2-(2-Bromophenyl)ethanol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
350550010
350550050
ACRO350550010EA
1100
CZK
ACRO350550010
ACRO350550050
2-(2-Bromophenyl)ethanol 99%
2-(2-Bromophenyl)ethanol
Vzorec:
C₈H₉BrO MW: 201.06 Bod varu: 97 °C (.7 mmHg) Bod vzplanutí: >110 °C |
MDL Number:
MFCD00093566 CAS číslo: 1074-16-4 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5755 to 1.5775 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |