Tisk…
2-Chloro-4,6-difluoroaniline 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
350200010 350200050
ACRO350200010EA 3830 CZK
ACRO350200010 ACRO350200050
2-Chloro-4,6-difluoroaniline 97%
2-Chloro-4,6-difluoroaniline
Vzorec: C₆H₄ClF₂N
MW: 163.55
Bod tání: 28…33 °C
MDL Number: MFCD00142892
CAS číslo: 36556-56-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to grey-green Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 28 to 33 °C
GC ≥96.0 %