Tisk…
Di-tert-butyl peroxide 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Luperox(R) DI, tert-Butyl peroxide, tert-Butyl peroxide
349930050 349931000 349932500
ACRO349930050EA 975 CZK
ACRO349930050 ACRO349931000 ACRO349932500
Di-tert-butyl peroxide 99%
Di-tert-butyl peroxide
Vzorec: C₈H₁₈O₂
MW: 146.23
Bod varu: 109…110 °C
Bod tání: –30 °C
Hustota: 0.8 g/cm³
Bod vzplanutí: 6 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008803
CAS číslo: 110-05-4
EINECS: 203-733-6
UN: 3107
ADR: 5.2
Merck Index: 12,03515
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3880 to 1.3900 (20°C, 589 nm)
GC ≤0.1 % Tert-butyl hydroperoxide