Tisk…
Ricinový olej, meets analytical specification of Ph.Eur.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Castor oil, Ricinus oil, Oleum Ricini s. Castoris, Oil of Palma Christi
348855000 348850025
ACRO348855000EA 1750 CZK
ACRO348855000 ACRO348850025
Ricinový olej, meets analytical specification of Ph.Eur.
Ricinový olej
Bod varu: 229 °C (760 mmHg)
Bod tání: –10 °C
Hustota: 0.957 g/cm³
Bod vzplanutí: 229 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00130746
CAS číslo: 8001-79-4
EINECS: 232-293-8
Merck Index: 13,01908
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to slightly yellow Hygroscopic viscous liquid
Water ≤0.3 %
Identification A Passes test
Angle of optical rotation +3.5° to +6.0° (20°C, 589 nm) (neat)
Absorbance ≤0.7 (270 nm, 1 % in EtOH 96%)
Composition of fatty acids ≤1.0 % (Any other fatty acid)
Acid value ≤1.5 mg KOH/g
Hydroxyl value ≥160 mg KOH/g
Peroxide value ≤10.0 meq O2/kg
Unsaponifiable matter ≤0.8 %