Tisk…
Toluidinová modř O, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: TBO, 3-Amino-7-(dimethylamino)-2-methyl-5-phenothiazinium chloride, 3-Amino-7-(dimethylamino)-2-methylphenothiazin-5-ium chloride, Tolonium chloride, Basic Blue 17, Blutene chloride
348600050 348600250 348601000
ACRO348600050EA 1650 CZK
ACRO348600050 ACRO348600250 ACRO348601000
Toluidinová modř O, pure
Toluidinová modř O
Vzorec: C₁₅H₁₆ClN₃S
MW: 305.83
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011934
CAS číslo: 92-31-9
EINECS: 202-146-2
Merck Index: 12,09658
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark green Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies