Methyl phenylpropiolate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
334590050
334590250
ACRO334590050EA
2320
CZK
ACRO334590050
ACRO334590250
Methyl phenylpropiolate 98%
Methyl phenylpropiolate
Vzorec:
C₁₀H₈O₂ Bod varu: 109…110 °C (2 mmHg) Bod tání: 26 °C Hustota: 1,083 g/cm³ (25 °C) |
MDL Number:
MFCD00041685 CAS číslo: 4891-38-7 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5615 to 1.5645 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |