Tisk…
2-Merkaptobenzotiazol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
332050250 332051000 332050050 332050010
ACRO332050250EA 890 CZK
ACRO332050250 ACRO332051000 ACRO332050050 ACRO332050010
2-Merkaptobenzotiazol 97%
2-Merkaptobenzotiazol
Vzorec: C₇H₅NS₂
Bod varu: 302 °C (1013 hPa)
Bod tání: 172…182 °C
Hustota: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 243 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005781
CAS číslo: 149-30-4
EINECS: 205-736-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,05893
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 177 to 182 °C
Solubility (2.5% in DMSO) Clear colourless to yellow solution
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %