Tisk…
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
331590010 331590050
ACRO331590010EA 1630 CZK
ACRO331590010 ACRO331590050
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid 98%
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₆FNO₂
MW: 179,15 g/mol
Bod tání: 254…258 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005612
CAS číslo: 399-76-8
EINECS: 206-919-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 254 to 258 °C
Titration with NaOH ≥97.5 %