Tisk…
4-Chlorobutyronitrile 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
329940050 329941000 329945000
ACRO329940050EA 703 CZK
ACRO329940050 ACRO329941000 ACRO329945000
4-Chlorobutyronitrile 97%
4-Chlorobutyronitrile
Vzorec: C₄H₆ClN
MW: 103.55
Bod varu: 195…197 °C (760 mmHg)
Bod tání: -44
Hustota: 1.09
Bod vzplanutí: 85 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001972
CAS číslo: 628-20-6
EINECS: 211-031-6
UN: 3276
ADR: 6.1 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4420 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %