Tisk…
N-Hydroxyphthalimide 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Hydroxyisoindoline-1,3-dione, 2-Hydroxy-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, N-Hydroxypthalimide
329871000 329875000 329870025
ACRO329871000EA 1320 CZK
ACRO329871000 ACRO329875000 ACRO329870025
N-Hydroxyphthalimide 98%
N-Hydroxyphthalimide
Vzorec: C₈H₅NO₃
Bod varu: 412 °C (1013 hPa)
Bod tání: 233…235 °C
Hustota: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005891
CAS číslo: 524-38-9
EINECS: 208-358-1
Merck Index: 13,04864
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 % (On anhydrous substance)