Tisk…
Ethyl-3,4-dihydroxybenzoate 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3,4-Dihydroxybenzoic acid ethyl ester, Protocatechuic acid ethyl ester, Ethyl 3,4-dihydroxybenzoate
325810050 325810250
ACRO325810050EA 1130 CZK
ACRO325810050 ACRO325810250
Ethyl-3,4-dihydroxybenzoate 97%
Ethyl-3,4-dihydroxybenzoate
Vzorec: C₉H₁₀O₄
MW: 182,18 g/mol
Bod tání: 131…136 °C
MDL Number: MFCD00002199
CAS číslo: 3943-89-3
EINECS: 223-529-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 136 °C
GC ≥96.0 %