Tisk…
N-Propylethylenediamine 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
314750050 314750250
ACRO314750050EA 1980 CZK
ACRO314750050 ACRO314750250
N-Propylethylenediamine 99%
N-Propylethylenediamine
Vzorec: C₅H₁₄N₂
Bod varu: 147…150 °C
Hustota: 0,82 g/cm³
Bod vzplanutí: 14 °C
MDL Number: MFCD00008172
CAS číslo: 111-39-7
EINECS: 203-864-9
UN: 2733
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4394 to 1.4414 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %