Tisk…
N-Methylethylamine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N-Ethylmethylamine
314680050 314680250
ACRO314680050EA 2630 CZK
ACRO314680050 ACRO314680250
N-Methylethylamine 97%
N-Methylethylamine
Vzorec: C₃H₉N
MW: 59,11 g/mol
Bod varu: 33…34 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,68 g/cm³
Bod vzplanutí: <–34 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009030
CAS číslo: 624-78-2
EINECS: 210-862-1
UN: 2733
ADR: 3,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3730 to 1.3770 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %