Tisk…
1-Chloroethyl chloroformate 97+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Chloroethyl carbonochloridate
314460250 314461000
ACRO314460250EA 2870 CZK
ACRO314460250 ACRO314461000
1-Chloroethyl chloroformate 97+%
1-Chloroethyl chloroformate
Vzorec: C₃H₄Cl₂O₂
MW: 142,97 g/mol
Bod varu: 118…119 °C
Bod tání: -65 °C
Hustota: 1,32 g/cm³
Bod vzplanutí: 40 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000647
CAS číslo: 50893-53-3
EINECS: 256-834-2
UN: 2742
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4220 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %