Tisk…
Benzoyl isocyanate 90% tech.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
314280050 314280010
ACRO314280050EA 3170 CZK
ACRO314280050 ACRO314280010
Benzoyl isocyanate 90% tech.
Benzoyl isocyanate
Vzorec: C₈H₅NO₂
Bod varu: 94…96 °C (21 mmHg)
Bod tání: 28…29 °C
Hustota: 1,17 g/cm³
Bod vzplanutí: 72 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00002032
CAS číslo: 4461-33-0
EINECS: 224-717-5
UN: 2206
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear to hazy colorless to yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %