Tisk…
3-Cyanophenyl isocyanate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Cyanophenylisocyanate, 3-Isocyanatobenzonitrile
314180050 314180010
ACRO314180050EA 3480 CZK
ACRO314180050 ACRO314180010
3-Cyanophenyl isocyanate 97%
3-Cyanophenyl isocyanate
Vzorec: C₈H₄N₂O
Bod varu: 123 °C (12 mmHg)
Bod tání: 49…54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013856
CAS číslo: 16413-26-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 54 °C
GC ≥96.0 %