Tisk…
Ethoxytrimethylsilane 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Trimethyl(ethoxy)silane
313820050 313820250 313821000
ACRO313820050EA 578 CZK
ACRO313820050 ACRO313820250 ACRO313821000
Ethoxytrimethylsilane 95%
Ethoxytrimethylsilane
Vzorec: C₅H₁₄OSi
MW: 118.25
Bod varu: 75…76 °C (760 mmHg)
Bod tání: –83 °C
Hustota: 0.75 g/cm³
Bod vzplanutí: –18 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009069
CAS číslo: 1825-62-3
EINECS: 217-370-6
UN: 1993
ADR: 3 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3730 to 1.3750 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %