Tris(pentafluorophenyl)phosphine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
313160010
313160050
ACRO313160010EA
1830
CZK
ACRO313160010
ACRO313160050
Tris(pentafluorophenyl)phosphine 97%
Tris(pentafluorophenyl)phosphine
Vzorec:
C₁₈F₁₅P Bod tání: 108…110 °C |
MDL Number:
MFCD00079654 CAS číslo: 1259-35-4 EINECS: 215-021-2 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to beige to light brown Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 108 to 119 °C |
GC | ≥96.0 % |