Tisk…
3-(Trifluoromethyl)benzylamine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
312960050 312960250
ACRO312960050EA 2310 CZK
ACRO312960050 ACRO312960250
3-(Trifluoromethyl)benzylamine 98%
3-(Trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₈H₈F₃N
Bod varu: 93…97 °C (22 mmHg)
Hustota: 1,22 g/cm³
Bod vzplanutí: 71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008117
CAS číslo: 2740-83-2
EINECS: 220-367-2
UN: 2735
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %