Tisk…
2-(Trifluoromethyl)benzylamine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
312950100 312950050 312950010
ACRO312950100EA 4010 CZK
ACRO312950100 ACRO312950050 ACRO312950010
2-(Trifluoromethyl)benzylamine 98%
2-(Trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₈H₈F₃N
Bod varu: 108 °C (64 mmHg)
Hustota: 1,249 g/cm³
Bod vzplanutí: 69 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010297
CAS číslo: 3048-01-9
EINECS: 221-258-2
UN: 2735
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥97.5 %