Tisk…
cis-1,2-Cyclopentanediol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
310290010 310290050
ACRO310290010EA 1460 CZK
ACRO310290010 ACRO310290050
cis-1,2-Cyclopentanediol 98%
cis-1,2-Cyclopentanediol
Vzorec: C₅H₁₀O₂
Bod varu: 83…83,5 °C (5 mmHg)
Bod tání: 32…33 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00134192
CAS číslo: 5057-98-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4770 to 1.4790 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %