Tisk…
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
307690050 307690010 307690250
ACRO307690050EA 3250 CZK
ACRO307690050 ACRO307690010 ACRO307690250
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₉H₄F₆O
MW: 242.12
Bod varu: 37 °C (1.3 mmHg)
Bod tání: -2
Hustota: 1.47 g/cm³
Bod vzplanutí: 69 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010206
CAS číslo: 401-95-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4215 to 1.4235 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %