Tisk…
Tris(4-fluorophenyl)phosphine 98+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
306340010 306340050
ACRO306340010EA 1500 CZK
ACRO306340010 ACRO306340050
Tris(4-fluorophenyl)phosphine 98+%
Tris(4-fluorophenyl)phosphine
Vzorec: C₁₈H₁₂F₃P
MW: 316,26 g/mol
Bod tání: 79…82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013553
CAS číslo: 18437-78-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 79 to 83 °C
GC ≥98.0 %