Tisk…
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzylamine 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
305640010 305640050
ACRO305640010EA 1400 CZK
ACRO305640010 ACRO305640050
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzylamine 95%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₉H₇F₆N
MW: 243.15
Bod varu: 82…84 °C (15 mmHg)
Bod tání: 46…55 °C
Bod vzplanutí: 78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009909
CAS číslo: 85068-29-7
EINECS: 285-290-9
UN: 3259
ADR: 8 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %