3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
303640010
303640050
ACRO303640010EA
1390
CZK
ACRO303640010
ACRO303640050
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec:
C₉H₅BrF₆ Bod varu: 136…140 °C (14 mmHg) Hustota: 1,67 g/cm³ Bod vzplanutí: 26 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009905 CAS číslo: 32247-96-4 EINECS: 250-971-1 UN: 2920 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to yellow-brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4440 to 1.4460 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |