Tisk…
4-tert-Butylbenzenesulphonyl chloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
303470100 303470500
ACRO303470100EA 1800 CZK
ACRO303470100 ACRO303470500
4-tert-Butylbenzenesulphonyl chloride 98%
4-tert-Butylbenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₁₀H₁₃ClO₂S
Bod varu: 165 °C (18 mmHg)
Bod tání: 79…83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007449
CAS číslo: 15084-51-2
UN: 3261
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white to light yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 84 °C
GC ≥97.5 %