1,3-Dioxolan 99.5+% stabilised, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
299480010
299480025
299480250
ACRO299480010EA
2850
CZK
ACRO299480010
ACRO299480025
ACRO299480250
1,3-Dioxolan 99.5+% stabilised, pure
1,3-Dioxolan
Vzorec:
C₃H₆O₂ MW: 74.08 Bod varu: 75 Bod tání: –95 °C Hustota: 1.06 g/cm³ Bod vzplanutí: –6 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003207 CAS číslo: 646-06-0 EINECS: 211-463-5 UN: 1166 ADR: 3 II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.50 % |
Stabilizer | ≤75 ppm BHT |