5-Hexyn-1-ol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
296580050
296580010
296580250
ACRO296580050EA
4050
CZK
ACRO296580050
ACRO296580010
ACRO296580250
5-Hexyn-1-ol 97%
5-Hexyn-1-ol
Vzorec:
C₆H₁₀O Bod varu: 73…75 °C (15 mmHg) Hustota: 0,89 g/cm³ Bod vzplanutí: 69 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002980 CAS číslo: 928-90-5 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4470 to 1.4510 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |