Tisk…
3-Formylbenzoic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Isophthalaldehydic acid, 3-Carboxybenzaldehyde
296560010 296560050
ACRO296560010EA 1740 CZK
ACRO296560010 ACRO296560050
3-Formylbenzoic acid 98%
3-Formylbenzoic acid
Vzorec: C₈H₆O₃
MW: 150,13 g/mol
Bod varu: 306 °C (1013 hPa)
Bod tání: 172…176 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039575
CAS číslo: 619-21-6
EINECS: 210-585-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 172 to 176 °C
HPLC ≥97.5 %