Tris(trimethylsilyl)silane 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1,1,1,3,3,3-Hexamethyl-2-(trimethylsilyl)trisilane, TTMSS
291060025
291060250
ACRO291060025EA
2310
CZK
ACRO291060025
ACRO291060250
Tris(trimethylsilyl)silane 96%
Tris(trimethylsilyl)silane
Vzorec:
C₉H₂₈Si₄ MW: 248.66 Bod varu: 82…84 °C (12 mmHg) Hustota: 0.8 g/cm³ Bod vzplanutí: 55 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00077893 CAS číslo: 1873-77-4 UN: 1993 ADR: 3 III Merck Index: 12,09886 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4890 to 1.4910 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95 % |