(Trifluoromethyl)trimethylsilane 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
trimethyl(trifluoromethyl)silane
279720010
279720050
279720250
ACRO279720010EA
1420
CZK
ACRO279720010
ACRO279720050
ACRO279720250
(Trifluoromethyl)trimethylsilane 99%
(Trifluoromethyl)trimethylsilane
Vzorec:
C₄H₉F₃Si MW: 142.2 Bod varu: 54…55 °C (760 mmHg) Hustota: 0.95 g/cm³ Bod vzplanutí: –17 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00145454 CAS číslo: 81290-20-2 UN: 1993 ADR: 3 II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3290 to 1.3320 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |