Tisk…
Benzyl bromoacetate 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Benzyl 2-bromoacetate, Bromoacetic benzyl ester
278040500 278042500 278040010
ACRO278040500EA 1060 CZK
ACRO278040500 ACRO278042500 ACRO278040010
Benzyl bromoacetate 96%
Benzyl bromoacetate
Vzorec: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Bod varu: 166…170 °C (22 mmHg)
Hustota: 1,44 g/cm³
Bod vzplanutí: >109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000190
CAS číslo: 5437-45-6
EINECS: 226-611-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5430 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %