Tisk…
Pyrofosforečnan draselný 98%, extra pure
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
269230010 269230250 269230025
ACRO269230010EA 2950 CZK
ACRO269230010 ACRO269230250 ACRO269230025
Pyrofosforečnan draselný 98%, extra pure
Pyrofosforečnan draselný
Vzorec: K₄O₇P₂
Bod varu: ? 1500 °C (1013 hPa)
Bod tání: 1090 °C
Hustota: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011393
CAS číslo: 7320-34-5
EINECS: 230-785-7
Merck Index: 12,07833
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %
Chloride (Cl) ≤100 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm