Tisk…
3-Fluoropyrocatechol 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 3-Fluorocatechol, 3-Fluorobenzene-1,2-diol, 3-Fluoro-1,2-dihydroxybenzene
264790010 264790100
ACRO264790010EA 1350 CZK
ACRO264790010 ACRO264790100
3-Fluoropyrocatechol 98+%
3-Fluoropyrocatechol
Vzorec: C₆H₅FO₂
Bod varu: 218 °C (1013 hPa)
Bod tání: 71…74 °C
Hustota: 1,514 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00042582
CAS číslo: 363-52-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light beige to grey-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 73 °C
GC ≥98.0 %