Tisk…
5-Phenyl-1H-tetrazole 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
263720050 263720250 263721000
ACRO263720050EA 688 CZK
ACRO263720050 ACRO263720250 ACRO263721000
5-Phenyl-1H-tetrazole 99%
5-Phenyl-1H-tetrazole
Vzorec: C₇H₆N₄
MW: 146,15 g/mol
Bod varu: 331 °C (1013 hPa)
Bod tání: 222 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00022388
CAS číslo: 18039-42-4
EINECS: 241-950-8
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %