Tisk…
2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
263540050 263540250
ACRO263540050EA 1270 CZK
ACRO263540050 ACRO263540250
2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone 99%
2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₉FO₂
Bod varu: 80…85 °C (,1 mmHg)
Bod tání: 50…54 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042290
CAS číslo: 74457-86-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 54 °C
GC ≥98.5 %