Tisk…
Tetraboritan dvojsodný tetrahydrát 99.5%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Potassium tetraborate tetrahydrate
259570010 259570051 259572500
ACRO259570010EA 3560 CZK
ACRO259570010 ACRO259570051 ACRO259572500
Tetraboritan dvojsodný tetrahydrát 99.5%, extra pure
Tetraboritan dvojsodný tetrahydrát
Vzorec: B₄K₂O₇·4H₂O
MW: 305.49
Bod tání: 850 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149924
CAS číslo: 12045-78-2
EINECS: 215-575-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Titration with HClO4 ≥99.4 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤20 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm