Isobutyric anhydride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Methylpropanoic anhydride, 2-Methylpropionic anhydride
257780020
257785000
ACRO257780020EA
8830
CZK
ACRO257780020
ACRO257785000
Isobutyric anhydride 97%
Isobutyric anhydride
Vzorec:
C₈H₁₄O₃ MW: 158.2 Bod varu: 183…187 °C (1013 hPa) Bod tání: –53 °C Hustota: 0.954 g/cm³ Bod vzplanutí: 66.4 °C |
MDL Number:
MFCD00008913 CAS číslo: 97-72-3 EINECS: 202-603-6 UN: 2922 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4050 to 1.4070 (20°C, 589 nm) |
GC | ≤1.0 % (Isobutyric acid) |
Propionyl content | ≤1.0 % (as propionic acid) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...