Tisk…

1-Amino-3-methoxypropane 99+%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

257520010 257520050
ACRO257520010EA 2100 CZK
ACRO257520010 ACRO257520050
1-Amino-3-methoxypropane 99+%
1-Amino-3-methoxypropane
Vzorec: C₄H₁₁NO
Bod varu: 118 °C (1013 hPa)
Bod tání: –65 °C
Hustota: 0,87 g/cm³
Bod vzplanutí: 48 °C
MDL Number: MFCD00014831
CAS číslo: 5332-73-0
EINECS: 226-241-3
UN: 2734
ADR: 8,I

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to slightly colored Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4165 to 1.4185 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR