Trichloromethyl chloroformate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
243310100
243311000
ACRO243310100EA
1580
CZK
ACRO243310100
ACRO243311000
Trichloromethyl chloroformate 99%
Trichloromethyl chloroformate
Vzorec:
C₂Cl₄O₂ Bod varu: 128 °C (760 mmHg) Bod tání: –57 °C Hustota: 1,64 g/cm³ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00015553 CAS číslo: 503-38-8 EINECS: 207-965-9 UN: 3390 ADR: 6.1, Merck Index: 13,03368 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4560 to 1.4590 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |