Tisk…
3-Thenoic acid 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Thiophenecarboxylic acid, Thiophene-3-carboxylic acid
243110050 243110010
ACRO243110050EA 2600 CZK
ACRO243110050 ACRO243110010
3-Thenoic acid 99%
3-Thenoic acid
Vzorec: C₅H₄O₂S
MW: 128,15 g/mol
Bod tání: 137…139 °C
MDL Number: MFCD00005467
CAS číslo: 88-13-1
EINECS: 201-802-5
Merck Index: 12,09415
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 137 to 141 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %